Ethyl 2,6-dichloropyridine-3-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Ethyl 2,6-Dichloropyridine-3-carboxylate, 2,6-Dichloropyridine-3-carboxylic acid ethyl ester, 2,6-Dichloronicotinic acid ethyl ester, Ethyl 2,6-Dichloronicotinate
OR303082-1G OR303082-25G OR303082-5G
APOSOR303082-1GEA 22 EUR
APOSOR303082-1G APOSOR303082-25G APOSOR303082-5G
Ethyl 2,6-dichloropyridine-3-carboxylate
Ethyl-2,6-dichloropyridine-3-carboxylate
Formule: C₈H₇Cl₂NO₂
Smeltpunt: 50…51 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09757510
CAS nummer: 58584-86-4