Methyl-6-amino-2,5-dichloropyrimidine-4-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR303095-1G OR303095-500MG
APOSOR303095-1GEA 676 EUR
APOSOR303095-1G APOSOR303095-500MG
Methyl-6-amino-2,5-dichloropyrimidine-4-carboxylate
Methyl-6-amino-2,5-dichloropyrimidine-4-carboxylate
Formule: C₆H₅Cl₂N₃O₂
Smeltpunt: 168…170 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16660543
CAS nummer: 502142-81-6
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable