Methyl (3E)-4-(2-bromophenyl)-2-oxobut-3-enoate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR303101-1G OR303101-500MG
APOSOR303101-1GEA 541 EUR
APOSOR303101-1G APOSOR303101-500MG
Methyl (3E)-4-(2-bromophenyl)-2-oxobut-3-enoate
Methyl (3E)-4-(2-bromophenyl)-2-oxobut-3-enoate
Formule: C₁₁H₉BrO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22573543
CAS nummer: 956476-32-7