Methyl-2-(4-hydroxy-2-methoxyphenyl)acetate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR303108-1G OR303108-500MG
APOSOR303108-1GEA 1070 EUR
APOSOR303108-1G APOSOR303108-500MG
Methyl-2-(4-hydroxy-2-methoxyphenyl)acetate
Methyl-2-(4-hydroxy-2-methoxyphenyl)acetate
Formule: C₁₀H₁₂O₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18399380
CAS nummer: 499789-92-3