6-Methyl-1,2,4-triazin-5-ol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR303113-1G OR303113-500MG
APOSOR303113-1GEA 676 EUR
APOSOR303113-1G APOSOR303113-500MG
6-Methyl-1,2,4-triazin-5-ol
6-Methyl-1,2,4-triazin-5-ol
Formule: C₄H₅N₃O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11108305
CAS nummer: 16120-00-6