tert-Butyl-3-iodo-1H-indazole-1-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR303121-1G OR303121-500MG
APOSOR303121-1GEA 182 EUR
APOSOR303121-1G APOSOR303121-500MG
tert-Butyl-3-iodo-1H-indazole-1-carboxylate
tert-Butyl-3-iodo-1H-indazole-1-carboxylate
Formule: C₁₂H₁₃IN₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09835520
CAS nummer: 290368-00-2