tert-Butyl-4-(methoxymethyl)piperidine-1-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR303122-1G OR303122-500MG
APOSOR303122-1GEA 676 EUR
APOSOR303122-1G APOSOR303122-500MG
tert-Butyl-4-(methoxymethyl)piperidine-1-carboxylate
tert-Butyl-4-(methoxymethyl)piperidine-1-carboxylate
Formule: C₁₂H₂₃NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07779470
CAS nummer: 509147-78-8