tert-Butyl hexahydropyrrolo[3,4-c]pyrrole-2(1H)-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Octahydropyrrolo[3,4-c]pyrrole, N2-BOC protected
OR303124-1G OR303124-250MG OR303124-5G
APOSOR303124-1GEA 99.3 EUR
APOSOR303124-1G APOSOR303124-250MG APOSOR303124-5G
tert-Butyl hexahydropyrrolo[3,4-c]pyrrole-2(1H)-carboxylate
tert-Butyl hexahydropyrrolo[3,4-c]pyrrole-2(1H)-carboxylate
Formule: C₁₁H₂₀N₂O₂
Smeltpunt: 110…112 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD04115128
CAS nummer: 141449-85-6