Methyl-6-amino-5-iodonicotinate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR303135-1G OR303135-5G
APOSOR303135-1GEA 81.8 EUR
APOSOR303135-1G APOSOR303135-5G
Methyl-6-amino-5-iodonicotinate
Methyl-6-amino-5-iodonicotinate
Formule: C₇H₇IN₂O₂
Smeltpunt: 164…167 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16660021
CAS nummer: 211308-80-4