2,2-Dimethyl-2H-chromene-6-carboxylic acid 97+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR303157-1G OR303157-500MG
APOSOR303157-1GEA 338 EUR
APOSOR303157-1G APOSOR303157-500MG
2,2-Dimethyl-2H-chromene-6-carboxylic acid 97+%
2,2-Dimethyl-2H-chromene-6-carboxylic acid
Formule: C₁₂H₁₂O₃
Smeltpunt: 155…160 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06208181
CAS nummer: 34818-56-9