tert-Butyl-6-oxa-3-azabicyclo[3.1.0]hexane-3-carboxylate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR303162-100G OR303162-25G OR303162-5G
APOSOR303162-100GEA 157 EUR
APOSOR303162-100G APOSOR303162-25G APOSOR303162-5G
tert-Butyl-6-oxa-3-azabicyclo[3.1.0]hexane-3-carboxylate 98%
tert-Butyl-6-oxa-3-azabicyclo[3.1.0]hexane-3-carboxylate
Formule: C₉H₁₅NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08691407
CAS nummer: 114214-49-2