tert-Butyl-3-hydroxypent-4-enoate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR303186-1G OR303186-5G
APOSOR303186-1GEA 21.7 EUR
APOSOR303186-1G APOSOR303186-5G
tert-Butyl-3-hydroxypent-4-enoate
tert-Butyl-3-hydroxypent-4-enoate
Formule: C₉H₁₆O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18207180
CAS nummer: 122763-67-1