(2,4-Dimethylthiazol-5-yl)acetic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR303204-1G OR303204-500MG
APOSOR303204-1GEA 338 EUR
APOSOR303204-1G APOSOR303204-500MG
(2,4-Dimethylthiazol-5-yl)acetic acid
(2,4-Dimethylthiazol-5-yl)acetic acid
Formule: C₇H₉NO₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01681584
CAS nummer: 34272-65-6