tert-Butyl Hydrogen Hexadecanedioate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 16-(tert-Butoxy)-16-oxohexadecanoic acid, Hexadecanedioic acid Mono-tert-butyl ester, Boc-C14-COOH
OR303207-1G OR303207-5G OR303207-10G
APOSOR303207-1GEA 48.3 EUR
APOSOR303207-1G APOSOR303207-5G APOSOR303207-10G
tert-Butyl Hydrogen Hexadecanedioate 98%
tert-Butyl Hydrogen Hexadecanedioate
Formule: C₂₀H₃₈O₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD23136039
CAS nummer: 843666-27-3