18-(tert-Butoxy)-18-oxooctadecanoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR303231-1G OR303231-5G OR303231-10G
APOSOR303231-1GEA 22 EUR
APOSOR303231-1G APOSOR303231-5G APOSOR303231-10G
18-(tert-Butoxy)-18-oxooctadecanoic acid
18-(tert-Butoxy)-18-oxooctadecanoic acid
Formule: C₂₂H₄₂O₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09991735
CAS nummer: 843666-40-0