2-Amino-6-methyl-5-nitro-3H-pyrimidin-4-one
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR303236-1G OR303236-500MG
APOSOR303236-1GEA 271 EUR
APOSOR303236-1G APOSOR303236-500MG
2-Amino-6-methyl-5-nitro-3H-pyrimidin-4-one
2-Amino-6-methyl-5-nitro-3H-pyrimidin-4-one
Formule: C₅H₆N₄O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06858762
CAS nummer: 4214-85-1