N,2,6-Trimethylaniline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR303237-1G OR303237-500MG
APOSOR303237-1GEA 541 EUR
APOSOR303237-1G APOSOR303237-500MG
N,2,6-Trimethylaniline
N,2,6-Trimethylaniline
Formule: C₉H₁₃N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00613418
CAS nummer: 767-71-5