4-Iodo-1-phenyl-1H-pyrazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR303252-1G OR303252-250MG
APOSOR303252-1GEA 191 EUR
APOSOR303252-1G APOSOR303252-250MG
4-Iodo-1-phenyl-1H-pyrazole
4-Iodo-1-phenyl-1H-pyrazole
Formule: C₉H₇IN₂
Smeltpunt: 72…74 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11707168
CAS nummer: 23889-85-2