2-[(4-Methylphenyl)sulphanyl]-5-nitrobenzenecarbaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR30326-10G OR30326-1G OR30326-5G
APOSOR30326-10GEA 349 EUR
APOSOR30326-10G APOSOR30326-1G APOSOR30326-5G
2-[(4-Methylphenyl)sulphanyl]-5-nitrobenzenecarbaldehyde
2-[(4-Methylphenyl)sulphanyl]-5-nitrobenzenecarbaldehyde
Formule: C₁₄H₁₁NO₃S
Smeltpunt: 155…157 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00173708
CAS nummer: 175278-42-9