4-(Benzylsulphanyl)-3-nitrobenzenecarbaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR30328-100MG OR30328-250MG
APOSOR30328-100MGEA 22 EUR
APOSOR30328-100MG APOSOR30328-250MG
4-(Benzylsulphanyl)-3-nitrobenzenecarbaldehyde
4-(Benzylsulphanyl)-3-nitrobenzenecarbaldehyde
Formule: C₁₄H₁₁NO₃S
Smeltpunt: 170…172 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00173710
CAS nummer: 175278-44-1