2-(Cyclohexylsulphanyl)-5-nitrobenzenecarbaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR30330-1G OR30330-5G
APOSOR30330-1GEA 46.8 EUR
APOSOR30330-1G APOSOR30330-5G
2-(Cyclohexylsulphanyl)-5-nitrobenzenecarbaldehyde
2-(Cyclohexylsulphanyl)-5-nitrobenzenecarbaldehyde
Formule: C₁₃H₁₅NO₃S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00084990
CAS nummer: 175278-46-3