2-[4-(tert-Butyl)phenoxy]-5-nitrobenzaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR30331-10G OR30331-1G OR30331-5G
APOSOR30331-10GEA 695 EUR
APOSOR30331-10G APOSOR30331-1G APOSOR30331-5G
2-[4-(tert-Butyl)phenoxy]-5-nitrobenzaldehyde
2-[4-(tert-Butyl)phenoxy]-5-nitrobenzaldehyde
Formule: C₁₇H₁₇NO₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00084918
CAS nummer: 175278-47-4