4,5-Dichloro-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR303357-1G OR303357-5G OR303357-25G
APOSOR303357-1GEA 29.2 EUR
APOSOR303357-1G APOSOR303357-5G APOSOR303357-25G
4,5-Dichloro-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
4,5-Dichloro-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
Formule: C₆H₃Cl₂N₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09999173
CAS nummer: 115093-90-8