4-Bromo-4'-chloro-1,1'-biphenyl
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR303367-1G OR303367-5G
APOSOR303367-1GEA 24.6 EUR
APOSOR303367-1G APOSOR303367-5G
4-Bromo-4'-chloro-1,1'-biphenyl
4-Bromo-4'-chloro-1,1'-biphenyl
Formule: C₁₂H₈BrCl
Smeltpunt: 150…153 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06201384
CAS nummer: 23055-77-8
UN: 3152
ADR: 9,II