1-Methyl-3-thien-2-yl-1H-pyrazol-5-amine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-Methyl-3-(thiophen-2-yl)-1H-pyrazol-5-amine, 5-Amino-1-methyl-3-(2-thienyl)pyrazole
OR3034-1G OR3034-250MG
APOSOR3034-1GEA 123 EUR
APOSOR3034-1G APOSOR3034-250MG
1-Methyl-3-thien-2-yl-1H-pyrazol-5-amine
1-Methyl-3-thien-2-yl-1H-pyrazol-5-amine
Formule: C₈H₉N₃S
Smeltpunt: 137…140 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00068075
CAS nummer: 118430-78-7