4-(4-Methyl-1-piperazinylmethyl)benzeneboronic acid pinacol ester 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR303410-5G OR303410-25G
APOSOR303410-5GEA 84.7 EUR
APOSOR303410-5G APOSOR303410-25G
4-(4-Methyl-1-piperazinylmethyl)benzeneboronic acid pinacol ester 95%
4-(4-Methyl-1-piperazinylmethyl)benzeneboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₈H₂₉BN₂O₂
Smeltpunt: 51…55 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09266182
CAS nummer: 938043-30-2