4-(Diethylcarbamoyl)phenylboronic acid pinacol ester 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR303437-100G OR303437-25G OR303437-5G
APOSOR303437-100GEA 649 EUR
APOSOR303437-100G APOSOR303437-25G APOSOR303437-5G
4-(Diethylcarbamoyl)phenylboronic acid pinacol ester 98%
4-(Diethylcarbamoyl)phenylboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₇H₂₆BNO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06795673
CAS nummer: 325142-99-2