4-(1-Piperidinyl)benzeneboronic acid pinacol ester
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR303478-1G OR303478-500MG
APOSOR303478-1GEA 106 EUR
APOSOR303478-1G APOSOR303478-500MG
4-(1-Piperidinyl)benzeneboronic acid pinacol ester
4-(1-Piperidinyl)benzeneboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₇H₂₆BNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07368524
CAS nummer: 852227-96-4