4,4'-Biphenyldiboronic acid bis(pinacol)ester
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR303502-1G OR303502-5G
APOSOR303502-1GEA 0 EUR
APOSOR303502-1G APOSOR303502-5G
4,4'-Biphenyldiboronic acid bis(pinacol)ester
4,4'-Biphenyldiboronic acid bis(pinacol)ester
Formule: C₂₄H₃₂B₂O₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08669545
CAS nummer: 207611-87-8