4-Bromophenylboronic acid pinacol ester 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-Bromophenylboronic acid, pinacol ester, 2-(4-Bromophenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 4-Bromophenylboronic acid Pinacol ester, 1-Bromo-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzene
OR303515-5G OR303515-25G
APOSOR303515-5GEA 32.2 EUR
APOSOR303515-5G APOSOR303515-25G
4-Bromophenylboronic acid pinacol ester 97%
4-Bromophenylboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₂H₁₆BBrO₂
MW: 282.97 g/mol
Smeltpunt: 71 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11110553
CAS nummer: 68716-49-4