1-Naphthyl boronic acid pinacol ester
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR303567-1G
OR303567-5G
APOSOR303567-1GEA
0
EUR
APOSOR303567-1G
APOSOR303567-5G
1-Naphthyl boronic acid pinacol ester
1-Naphthyl boronic acid pinacol ester
Formule:
C₁₆H₁₉BO₂ Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD05663869 CAS nummer: 68716-52-9 |