(3,4-Dinitrophenyl)methanol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR303580-1G OR303580-5G
APOSOR303580-1GEA 95 EUR
APOSOR303580-1G APOSOR303580-5G
(3,4-Dinitrophenyl)methanol
(3,4-Dinitrophenyl)methanol
Formule: C₇H₆N₂O₅
Smeltpunt: 57…59 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007094
CAS nummer: 79544-31-3
EINECS: 279-178-9