Ethyl (E)-3-(2-pyridinyl)-2-propenoate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR303583-1G OR303583-5G
APOSOR303583-1GEA 182 EUR
APOSOR303583-1G APOSOR303583-5G
Ethyl (E)-3-(2-pyridinyl)-2-propenoate
Ethyl (E)-3-(2-pyridinyl)-2-propenoate
Formule: C₁₀H₁₁NO₂
Kookpunt: 75 °C/0,015mmHg
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16140351
CAS nummer: 70526-11-3