6-Bromo-1H-imidazo[4,5-b]pyridin-2(3H)-one
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR303626-1G OR303626-500MG OR303626-5G
APOSOR303626-1GEA 43.8 EUR
APOSOR303626-1G APOSOR303626-500MG APOSOR303626-5G
6-Bromo-1H-imidazo[4,5-b]pyridin-2(3H)-one
6-Bromo-1H-imidazo[4,5-b]pyridin-2(3H)-one
Formule: C₆H₄BrN₃O
Smeltpunt: >350 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00763285
CAS nummer: 148038-83-9