2-Chloro-6-methoxynicotinic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR303632-1G OR303632-250MG
APOSOR303632-1GEA 96.4 EUR
APOSOR303632-1G APOSOR303632-250MG
2-Chloro-6-methoxynicotinic acid
2-Chloro-6-methoxynicotinic acid
Formule: C₇H₆NO₃Cl
Smeltpunt: 230…234 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08236845
CAS nummer: 503000-87-1