N-(6-Bromopyridin-2-yl)-2,2-dimethylpropanamide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR303633-1G OR303633-500MG
APOSOR303633-1GEA 271 EUR
APOSOR303633-1G APOSOR303633-500MG
N-(6-Bromopyridin-2-yl)-2,2-dimethylpropanamide
N-(6-Bromopyridin-2-yl)-2,2-dimethylpropanamide
Formule: C₁₀H₁₃BrN₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08235018
CAS nummer: 221087-47-4