(6-Chloro-2-pyridinyl)methanol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR303659-1G OR303659-5G OR303659-25G
APOSOR303659-1GEA 22 EUR
APOSOR303659-1G APOSOR303659-5G APOSOR303659-25G
(6-Chloro-2-pyridinyl)methanol
(6-Chloro-2-pyridinyl)methanol
Formule: C₆H₆ClNO
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD07774110
CAS nummer: 33674-97-4