4-Chloro-2,6-pyridinedicarboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR303669-1G OR303669-250MG OR303669-5G
APOSOR303669-1GEA 24.6 EUR
APOSOR303669-1G APOSOR303669-250MG APOSOR303669-5G
4-Chloro-2,6-pyridinedicarboxylic acid
4-Chloro-2,6-pyridinedicarboxylic acid
Formule: C₇H₄ClNO₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04117894
CAS nummer: 4722-94-5