4-Hydroxy-2-(2-pyridinyl)-5-pyrimidinecarboxylicacid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 4-Hydroxy-2-(pyridin-2-yl)pyrimidine-5-carboxylic acid
OR303680-1G OR303680-500MG
APOSOR303680-1GEA 338 EUR
APOSOR303680-1G APOSOR303680-500MG
4-Hydroxy-2-(2-pyridinyl)-5-pyrimidinecarboxylicacid
4-Hydroxy-2-(2-pyridinyl)-5-pyrimidinecarboxylicacid
Formule: C₁₀H₇N₃O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11100252
CAS nummer: 56406-45-2