2-Chloro-6-cyclopropylnicotinonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR303703-1G OR303703-500MG
APOSOR303703-1GEA 96.4 EUR
APOSOR303703-1G APOSOR303703-500MG
2-Chloro-6-cyclopropylnicotinonitrile
2-Chloro-6-cyclopropylnicotinonitrile
Formule: C₉H₇ClN₂
Smeltpunt: 100…102 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD13193091
CAS nummer: 1198475-35-2