(2,3-Dimethoxyphenyl)(4-pyridinyl)methanol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR303707-1G OR303707-500MG
APOSOR303707-1GEA 338 EUR
APOSOR303707-1G APOSOR303707-500MG
(2,3-Dimethoxyphenyl)(4-pyridinyl)methanol
(2,3-Dimethoxyphenyl)(4-pyridinyl)methanol
Formule: C₁₄H₁₅NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04966948
CAS nummer: 243640-27-9