4,6-Dichloronicotinonitrile 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR303715-1G OR303715-5G OR303715-25G
APOSOR303715-1GEA 0 EUR
APOSOR303715-1G APOSOR303715-5G APOSOR303715-25G
4,6-Dichloronicotinonitrile 98%
4,6-Dichloronicotinonitrile
Formule: C₆H₂Cl₂N₂
Smeltpunt: 133…135 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08276124
CAS nummer: 166526-03-0