3-(Benzyloxy)-5-bromo-2-methyl-4-pyridinol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR303719-1G OR303719-500MG
APOSOR303719-1GEA 541 EUR
APOSOR303719-1G APOSOR303719-500MG
3-(Benzyloxy)-5-bromo-2-methyl-4-pyridinol
3-(Benzyloxy)-5-bromo-2-methyl-4-pyridinol
Formule: C₁₃H₁₂BrNO₂
Smeltpunt: 197…199 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16140264
CAS nummer: 906657-86-1