Methyl-2,3-dichloroisonicotinate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Methyl 2,3-dichloroisonicotinate
OR303721-1G OR303721-5G
APOSOR303721-1GEA 137 EUR
APOSOR303721-1G APOSOR303721-5G
Methyl-2,3-dichloroisonicotinate 95%
Methyl-2,3-dichloroisonicotinate
Formule: C₇H₅Cl₂NO₂
Smeltpunt: 38…39 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09951946
CAS nummer: 603124-78-3