4-Amino-3-bromo-2-methoxypyridine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR303725-1G OR303725-5G
APOSOR303725-1GEA 301 EUR
APOSOR303725-1G APOSOR303725-5G
4-Amino-3-bromo-2-methoxypyridine 95%
4-Amino-3-bromo-2-methoxypyridine
Formule: C₆H₇BrN₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11656225
CAS nummer: 215364-86-6