Methyl-6-formylnicotinate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR303729-1G OR303729-5G
APOSOR303729-1GEA 101 EUR
APOSOR303729-1G APOSOR303729-5G
Methyl-6-formylnicotinate 97%
Methyl-6-formylnicotinate
Formule: C₈H₇NO₃
Smeltpunt: 115…123 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08275010
CAS nummer: 10165-86-3