1-(2,6-Dichloropyridin-3-yl)ethanone
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-Acetyl-2,6-dichloropyridine
OR303734-1G OR303734-5G
APOSOR303734-1GEA 89.2 EUR
APOSOR303734-1G APOSOR303734-5G
1-(2,6-Dichloropyridin-3-yl)ethanone
1-(2,6-Dichloropyridin-3-yl)ethanone
Formule: C₇H₅Cl₂NO
Smeltpunt: 32…34 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11847148
CAS nummer: 412018-50-9