Ethyl-5-(cyanomethyl)-2-pyridinecarboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR303735-1G OR303735-500MG
APOSOR303735-1GEA 541 EUR
APOSOR303735-1G APOSOR303735-500MG
Ethyl-5-(cyanomethyl)-2-pyridinecarboxylate
Ethyl-5-(cyanomethyl)-2-pyridinecarboxylate
Formule: C₁₀H₁₀N₂O₂
Kookpunt: 160 °C/0,01mmHg
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16140285
CAS nummer: 913839-59-5