Methyl-6-piperazinonicotinate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR303741-1G
OR303741-100MG
OR303741-250MG
APOSOR303741-1GEA
262
EUR
APOSOR303741-1G
APOSOR303741-100MG
APOSOR303741-250MG
Methyl-6-piperazinonicotinate
Methyl-6-piperazinonicotinate
Formule:
C₁₁H₁₅N₃O₂ Smeltpunt: 165…167 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00894966 CAS nummer: 132144-03-7 |