6-Chloro-2-methoxypyridine-3-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR303752-1G OR303752-250MG
APOSOR303752-1GEA 114 EUR
APOSOR303752-1G APOSOR303752-250MG
6-Chloro-2-methoxypyridine-3-carboxylic acid
6-Chloro-2-methoxypyridine-3-carboxylic acid
Formule: C₇H₆ClNO₃
Smeltpunt: 170…172 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11847277
CAS nummer: 65515-33-5